Fortfahren mit
SML4104
Tomatine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223, Spirosolane, α-Tomatine, alpha-tomatine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H83NO21
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1034.19
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
tomato
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N1[C@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)CO)CO)CC5)C)CC4)C3)C)[, C[C@@H]1[C@@]2(O[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]6([C@@](C[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)[C@@H]([C@H]7O)O)CO)CC6)([H])CC[C@
InChI key
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Biochem/physiol Actions
Phytochemical from tomatoes; protects the plant from microbes; induces apoptosis in cancer cell lines.
Tomatine (Lycopersicin) is a natural glycoalkaloid from tomatoes that exhibits fungicidal, antimicrobial, and insecticidal properties. Tomatine induces apoptosis in cancer cell lines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tomatine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)