Fortfahren mit
PHL89903
Rosarin
phyproof® Reference Substance
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl 6-O-a-L-arabinofuranosyl-β-D-glucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 451,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 451,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-9-12-14(22)17(25)20(29-12)28-10-13-15(23)16(24)18(26)19(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI key
IEBFEMIXXHIISM-YZOUKVLTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML03361605588PHL89264
Rosarin phyproof® Reference Substance
PHL89903
Rosarin
Rosavin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1605588
Rosavin
Rosavin phyproof® Reference Substance
PHL89264
Rosavin
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rosarin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)