Fortfahren mit
PHL89775
Retrorsin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
β-Longilobin, 2,18-Dihydroxy-senecionan-11,16-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.39
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
208-211 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Analysis Note
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0382PHL82630MAB5550
Retrorsin phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsin
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
ascites fluid, Chemicon®
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Chemicon®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retrorsin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)