Fortfahren mit
PHL89623
Dehydroandrographolid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1R-(1a,2a,4aa,5β(E),8aβ))-3-[2-(Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl)ethylidene)-2(3H)-furanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@@]([C@H](O)CC1)(C)C([C@]1(C)[C@H]2C/C=C3C=COC\3=O)CCC2=C
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5,9,11,15-17,21-22H,1,4,6-8,10,12H2,2-3H3/b14-5+/t15-,16?,17+,19-,20-/m0/s1
InChI key
YIIRVUDGRKEWBV-GJVBFGQCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89631PHL89561PHL89740
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dehydroandrographolid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)