Merck
PHL89516
Scopoletin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-Methoxy-umbelliferon, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on, 7-Hydroxy-6-methoxycumarin, Aesculetin-6-methylether, Buxuletin, Chrysatropsäure, Escopoletin, Esculetin-6-methylether, Gelseminsäure, Murrayetin
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
Beilstein:
156296
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChIKey
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Scopoletin steigert die Aktivität von Lipoproteinlipase in Adipozyten signifikant, indem es die Transkription des LPL-Gens fördert. Außerdem kehrt es die Hemmung von LPL durch TNF-α teilweise um.[1]
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)