Fortfahren mit
PHL83509
Higenamin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(±)-Demethylcoclaurin -hydrochlorid, (±)-Norcoclaurin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.77
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 265,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
InChI key
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2313PHL80201PHL89821
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Higenamin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)