Wichtige Dokumente
PHL83315
Hispidulin-7-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Homoplantaginin, 4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavon-7-glucosid, 6-Methoxyapigenin-7-glucosid, 6-Methylscutellarein-7-glucosid, Dinatin-7-glucosid, Hispidulosid, Salvitin-7-glucosid, Scutellarein-6-methylether-7-glucosid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChIKey
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)