Fortfahren mit
PHL83105
Sempervirinnitrat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indol[2,3-a]quinolizin-6-iumnitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[N+H]1=C2C(=C3C1=C4N(C=C5CCCCC5=C4)C=C3)C=CC=C2.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
InChI key
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83458PHL89718PHL89524
Tryptanthrin phyproof® Reference Substance
PHL83458
Tryptanthrin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)