Fortfahren mit
PHL83458
Tryptanthrin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Indolo(2,1-b)quinazoline-6,12-dione, Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21c3c(cccc3)C(=O)C2=Nc4c(cccc4)C1=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
InChI key
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89321PHL80583PHL89808
Tryptanthrin phyproof® Reference Substance
PHL83458
Tryptanthrin
Tetrandrin phyproof® Reference Substance
PHL89321
Tetrandrin
Dictamnin phyproof® Reference Substance
PHL80583
Dictamnin
Theobromin phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)