Fortfahren mit
PHL80401
Cytisin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-Cytisin, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2a][1,5]diazocin-8-on, (1S,9S)-3,11-Diazatricyclo[7.3.1.03,8]trideca-5,7-dien-4-on, Baptitoxin, Laburnin, Sophorin, Ulexin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
207-616-0
MDL number:
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Potent agonist at α3β4 and α7 nicotinic acetylcholine receptors and partial agonist at α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712264Y0000676C3506
Cytisin phyproof® Reference Substance
PHL80401
Cytisin
description
phyproof® Reference Substance
description
≥99.0% (HPLC), ≥99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99%
grade
primary reference standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytisin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)