Merck
NISTRM8543
NBS 18 (carbon isotopes in carbonatite)
NIST® RM 8543
Synonym(e):
Calciumcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)