Wichtige Dokumente
NIST994
Isotopenstandard für Gallium
NIST® SRM® 994
Synonym(e):
Gallium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
69Ga
71Ga
Form
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Verpackung
pkg of 0.25 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Widerstandsfähigkeit
25.795 μΩ-cm, 30°C
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
2403 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29.8 °C (lit.)
Dichte
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChIKey
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Sonstige Hinweise
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)