NIST980
Magnesium
NIST® SRM® 980, isotopic standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Isotopenreinheit
24Mg
26Mg
25Mg
Selbstzündungstemp.
950 °F
Verpackung
pkg of 0.25 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Magnesium-24 (24Mg), Magnesium-25 (25Mg), Magnesium-26 (26Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)