NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 2 x 400 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)