NIST8631B
Medium Test Dust (MTD)
NIST®SRM®
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verpackung
pkg of 20 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)