Fortfahren mit
NIST2241
Standard zur Korrektur der relativen Intensität für die Raman-Spektroskopie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Das Produkt NIST2241 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
General description
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NIST2244NIST2943NIST2942
description
-
description
-
description
NIST SRM 2943, blue emission
description
NIST® SRM® 2942, ultraviolet emission
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of each
packaging
pkg of each
packaging
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
packaging
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How long is 2241 valid as a standard substance? When does the validity period start to be calculated. If it can be recalibrated after the expiration date and what is the recalibration process like?
    1 answer
    1. This product is supplied by NIST. Please see the link below to review the supplier Certificate:
      https://tsapps.nist.gov/srmext/certificates/2241.pdf
      For more information on this product, please visit the NIST product page for this item:
      https://shop.nist.gov/ccrz__ProductDetails?sku=2241&cclcl=en_US
      For specific questions regarding the NIST/SRM shelf life policy, it is recommended to contact the supplier directly. See the link below for contact information:
      https://shop.nist.gov/ccrz__CCPage?pagekey=Contact&cclcl=en_US