Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
General description
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description NIST® SRM® 2944, red emission | description NIST SRM 2943, blue emission | description NIST®SRM® |
| manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade - |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| packaging pkg of each | packaging pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm | packaging pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm | packaging pkg of 1 ea (1 g) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard zur Korrektur der relativen Intensität für die Raman-Spektroskopie
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?