NIST2160
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 2160, carbon & sulfur only
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 200 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 2160_cert
SRM 2160_SDS
Sonstige Hinweise
Carbon (C), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)