Merck
NIST1766
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 1766
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Das Produkt NIST1766 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Dieses Standardreferenzmaterial (SRM) hat die Form einer Scheibe mit einer Stärke von 34 mm und 19 mm. Es ist zur Verwendung in optischen Emissions- und röntgenspektrometrischen Analyseverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt und dem Analysenzertifikat zu entnehmen.
SRM 1766_cert
SRM 1766_SDS
Anwendung
Das Standardreferenzmaterial (SRM) liefert zertifizierte Werte zur Methodenvalidierung, in erster Linie für die Validierung chemischer und instrumenteller Methoden, die zur Analyse des Elementgehalts in hochreinem Eisen, niedriglegiertem Stahl und ähnlichen eisenhaltigen Legierungen eingesetzt werden. Diese Werte können auch verwendet werden, um die Wertzuordnungen von internen Referenzmaterialien in Labors zu validieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SRM 1766 bietet zertifizierte Werte für verschiedene Elemente. Die Werte lassen sich metrologisch auf die SI-Einheit des Massenanteils rückverfolgen, ausgedrückt in Prozent.
  • Für Bor wird ein nicht zertifizierter Wert angegeben.
  • Informationen zur Aufrechterhaltung der zertifizierten und nicht zertifizierten Werte, die Gültigkeitsdauer, Anweisungen zur Lagerung und Verwendung sind auf dem NIST-Zertifikat angegeben.
Sonstige Hinweise
Zertifiziert für die unten aufgeführten Analyten.
Aluminium (Al), Nickel (Ni), Antimon (Sb), Niobium (Nb), Arsen (As), Stickstoff (N), Kohlenstoff (C), Phosphor (P), Chrom (Cr), Silizium (Si), Kobalt (Co), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Schwefel (S), Blei (Pb), Zinn (Sn), Mangan (Mn), Titan (Ti), Molybdän (Mo), Vanadium (V)
Ein Referenz-/Informationswert wird für die folgenden Analyten bereitgestellt.
Bor (B), Wismuth (Bi), Tantal (Ta), Cerium (Ce), Tellurium (Te), Magnesium (Mg), Wolfram (W), Selen (Se), Zirkonium (Zr)
Siehe Zertifikat bzgl. der Werte und weitere Einzelheiten unter nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)