Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)