Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
traceable to NIST
specific analyte(s)
nitrogen
concentration
100 mg/L N in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
disposal drainage water
environmental
milk and dairy products
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Diese Spectroquant® Stickstoff (gesamt) Standardlösung ist eine hochwertige Laborlösung, die zur internen Qualitätskontrolle und zur Methodenkontrolle eingesetzt wird.
Diese Spectroquant® Standardlösungen sind eine perfekte Ergänzung unserer gebrauchsfertigen Testkits und Photometer aus dem Spectroquant® Portfolio und eignen sich ideal zur Validierung internationaler Normverfahren wie z. B. ISO, EN, APHA und EPA.
Eine umfassende Übersicht über unsere verschiedenen Gütegrade finden Sie auf der Website zu den Referenzmaterialien zu Gütegraden.
Diese Spectroquant® Standardlösungen sind eine perfekte Ergänzung unserer gebrauchsfertigen Testkits und Photometer aus dem Spectroquant® Portfolio und eignen sich ideal zur Validierung internationaler Normverfahren wie z. B. ISO, EN, APHA und EPA.
Eine umfassende Übersicht über unsere verschiedenen Gütegrade finden Sie auf der Website zu den Referenzmaterialien zu Gütegraden.
Application
Stickstoff (gesamt) Standardlösung kann zur Überprüfung des photometrischen Messsystems (Reagenzien, Messgerät, Handhabung) und der Arbeitsweise verwendet werden.
Features and Benefits
- Hergestellt und getestet in einem nach DIN EN ISO 9001:2008 akkreditierten Labor
- Die Lösung wird auf eine Konzentration vorverdünnt, die in den Bereich unserer Spectroquant® Testkits fällt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Verdünnung vor der Analyse, die eine häufige Fehlerquelle darstellt.
- Gebrauchsfertige verdünnte Referenzmaterialien (RM) und eine erweiterte Messunsicherheit gewährleisten absolute Präzision.
- Mit Analysenzertifikat (CoA), in dem die zertifizierten Werte angegeben sind, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum
- Direkt zurückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) von NIST (National Institute of Standards and Technology) oder USP (United States Pharmacopeia)
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Analysis Note
Konzentration: 100 ± 3 mg/l N in H2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stickstoff (gesamt) Standardlösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg