NIST1810A
Linerboard
NIST® SRM® 1810a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1810A_cert
SRM 1810A_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)