Merck
N.8
Allzweck-Viskositätsstandard, durch UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert
viscosity 0.5204 mPa.s (25 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 ML
€ 115,00
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
0.5204 mPa.s(25 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
N.4N1S8000
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
viscosity
0.5204 mPa.s(25 °C)
viscosity
0.2950 mPa.s(25 °C)
viscosity
0.9525 mPa.s(25 °C)
viscosity
19588 mPa.s(25 °C)
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-22.0 °F
flash_point_c
-30 °C