Merck
M1750000
Methylprednisolon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6α-Methylprednisolon, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, 6α-Methyl-11β,17a,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, Medrol, Medron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.47
Beilstein:
2340300
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylprednisolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methylprednisolone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 62(19), 377-381 (2013-05-17)
As of May 6, 2013, Michigan had reported 167 (52%) of the 320 paraspinal or spinal infections without meningitis associated with the 2012-2013 fungal meningitis outbreak nationally. Although the index patient had a laboratory-confirmed Aspergillus fumigatus infection, the fungus most
Juho Keski-Nisula et al.
The Annals of thoracic surgery, 95(6), 2126-2132 (2013-04-23)
Corticosteroids are widely used in pediatric open-heart surgery to reduce systemic inflammatory response and to mediate possible cardioprotective effects. However, the optimal dosing of corticosteroids is unknown and their administration varies considerably between different institutions. Forty neonates undergoing open-heart surgery
Amy L Samuels et al.
British journal of haematology, 165(1), 57-66 (2014-01-25)
Drug-resistant forms of acute lymphoblastic leukaemia (ALL) are a leading cause of death from disease in children. Up to 25% of patients with T-cell ALL (T-ALL) develop resistance to chemotherapeutic agents, particularly to glucocorticoids (GCs), a class of drug to
Robert J Fox et al.
Neurology, 82(17), 1491-1498 (2014-04-01)
RESTORE was a randomized, partially placebo-controlled exploratory study evaluating multiple sclerosis (MS) disease activity during a 24-week interruption of natalizumab. Eligible patients were relapse-free through the prior year on natalizumab and had no gadolinium-enhancing lesions on screening brain MRI. Patients
Tyree H Kiser et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 189(9), 1052-1064 (2014-03-13)
Studies evaluating corticosteroid (CS) dosing for patients hospitalized with an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) have largely excluded patients admitted directly to the intensive care unit (ICU), and none have evaluated the effect of CS dosing regimens