Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.49
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)\C=C\C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C25H27NO2/c1-18(2)26-16-15-25(3,4)22-17-21(11-13-23(22)26)10-9-19-5-7-20(8-6-19)12-14-24(27)28/h5-8,11-14,17-18H,15-16H2,1-4H3,(H,27,28)/b14-12+
InChI key
BSLSUZAOTWTTLD-WYMLVPIESA-N
Application
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy.
Features and Benefits
LightOx17 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In a cellular environment it exhibits predominately mitochrondrial localisation and, when activated by UV-A or 405 nm absorption wavelengths, elicits the release of reactive oxygen species (ROS) for controlled, localised cell death.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Other Notes
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Legal Information
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?