Wichtige Dokumente
LIGHTOX26
LightOx™26
≥95% (HPLC)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCC(c2c1ccc(c2)c3ccc(cc3)\C=C\C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChIKey
CBXGBVMKROHWAL-KPKJPENVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.