Fortfahren mit
IRMM522C
Kupfer
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
MDL number:
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF51053699GF86241719GF94916188
Kupfer IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
IRMM522C
Kupfer
Kupfer tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
GF51053699
Kupfer
Kupfer foil, thickness 0.0015 mm, purity 99.97%, size 25 × 25 mm
GF86241719
Kupfer
Kupfer foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
GF94916188
Kupfer
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
description
tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
description
foil, thickness 0.0015 mm, purity 99.97%, size 25 × 25 mm
description
foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
format
matrix material
format
-
format
-
format
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Goodfellow 510-536-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 862-417-19
manufacturer/tradename
Goodfellow 949-161-88
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
agency
IRMM®
agency
-
agency
-
agency
-
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)