Fortfahren mit
F0189000
Flumequin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12FNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
490724
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
flumequine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Flumequine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45735F0189020SML2065
Flumequin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0189000
Flumequin
Flumequin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
45735
Flumequin
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
flumequine
API family
-
API family
flumequine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flumequin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)