Fortfahren mit
SML2065
Mequitazine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
10-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-10H-phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl) phenothiazine, LM 209, NSC 303612
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,20
€ 76,67
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 76,67
Listenpreis€ 90,20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)N(c5c1cccc5)CC3C4CCN(C3)CC4
InChI
1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
InChI key
HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mequitazine is a potent, nonsedative, long-acting and selective H1 histamine receptor antagonist. Mequitazine exhibits weak anticholinergic activity.
potent, nonsedative, long-acting and selective H1 histamine receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8516SML2937E5406
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%, powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: soluble 5 mg/mL, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)