Fortfahren mit
ERMCC144
Klärschlamm (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 492,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMCA403BCR701BCR320R
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)