Merck
ERMBF436C
Soja DAS-44406-6 GVO Standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
Synonym(e):
DAS-44406-6 soya seed
Größe auswählen
1 G
€ 84,50
€ 84,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 84,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 84,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF436C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)