Merck
ERMBF412CK
Bt11 Mais GVO Standard
nominal 0.1% GMO, ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 G
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 103,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)