Merck
ERMAE647
Kupfer, 63Cu (zertifiziert für Isotopenhäufigkeitsverhältnis)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Das Produkt ERMAE647 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAE647
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1