Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 746,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
37Cl
form
solution
manufacturer/tradename
JRC
format
single component solution
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| format single component solution | format neat | format neat | format neat |
| form solution | form - | form - | form - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| isotopic purity 37Cl | isotopic purity 35Cl | isotopic purity 205Tl | isotopic purity 26Mg |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM®, BCR® |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?