ERMAD455K
Creatin-Kinase Isoenzym MM
ERM®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAD455K
ERMAD455K
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)