Fortfahren mit
E1903
Ethidium-Homodimer I -Lösung
≥95% purity (HPLC), liquid
Synonym(e):
EtDi, EthD-1, Phenanthridinium, 5,5′-[1,2-ethandiylbis-(imino-3,1-propandiyl)]-bis-(3, 8-diamino-6-phenyl)-,dichlorid,dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H50Cl4N8
Molekulargewicht:
856.75
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-664-3
MDL number:
€ 387,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethidium-Homodimer I -Lösung, ≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC), 2 mM in DMSO
Quality Segment
assay
≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC)
form
liquid
concentration
2 mM in DMSO
technique(s)
titration: suitable
color
red
ε (extinction coefficient)
≥9000 at 490-496 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Färbt ssDNA, dsDNA, RNA, Oligonucleotide und Triplex-DNA-Strukturen.
Für DNS-Detektion in Lösung.
Ethidium homodimer I solution has been used to check membrane integrity in sperms.
Biochem/physiol Actions
Ein Molekül EthD-1 bindet nicht-selektiv vier Basenpaare in dsDNA.
Ethidium homodimer is a red fluorescent dye. It cannot cross an intact plasma membrane, but can easily pass through a damaged plasma membrane. Ethidium homodimer is used to check membrane integrity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2028T4069199311
description
≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC), 2 mM in DMSO
description
≥95% (HPLC), solid
description
powder or solid (Crystals)
description
Dye content 75 %
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
red
color
orange
color
faint red to very dark red
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
powder or solid (Crystals)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)