CRMMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)