Merck
CRM041
Supelco
Chrom VI – Boden
certified reference material
Synonym(e):
Soil matrix CRM, chromium
Größe auswählen
30 G
€ 138,00
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 G
€ 138,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of ~30 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM041-030
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 안녕하세요. 크롬 CRM certi 농도가 얼마인지 궁금해서 문의드립니다.
    1 answer
    1. The Chromium VI content is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Recent lots have tested at 170 - 180 mg/kg with an acceptance range of 134 - 213 mg/kg.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/CRM041_LRAD5682.pdf