Merck
C0188
Sigma-Aldrich
IR-1061
Synonym(e):
4-[2-[2-Chlor-3-[(2,6-diphenyl-4H-thiopyran-4-yliden)-ethyliden]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-2,6-diphenylthiopyrylium-tetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H34ClS2 · BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
749.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Zusammensetzung
Dye content, ~80%
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
InChIKey
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)