Merck
BP793
Budesonid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
16,17-Butylidenbis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
budesonide
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChIKey
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Budesonide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Budesonide Aqueous Nasal Spray
  • Budesonide Inhalation Powder, pre-metered
  • Budesonide Inhalation Powder
  • Budesonide Pressurised Inhalation
  • Budesonide Nebuliser Suspension
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Budesonid ist ein Glucocorticoid der zweiten Generation mit niedriger systemischer Absorption. Es wird als entzündungshemmendes Mittel in der Behandlung von Asthma, Rhinitis und entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt. Es hemmt die Expression von Chemokin-mRNA und die Produktion von Eotaxin und RANTES-Protein in primären humanen bronchialen Epithelzellen. Budesonid ist derzeit in den klinischen Studien zur Prävention von Lungenkrebs. Es zeigt bei Mäusen hemmende Wirkung auf die Benzo[a]pyren-induzierte Karzinogenese der Lunge.
    Verpackung
    Unit quantity: 110 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Health hazardExclamation mark
    Signalwort
    Danger
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
    Zielorgane
    Adrenal gland
    Lagerklassenschlüssel
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Analysenzertifikate (COA)