Merck
BP894
Budesonid-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Budesonid, 16,17-Butylidenbis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
budesonide
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Budesonide impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Budesonide Aqueous Nasal Spray
  • Biochem/physiol Actions
    Budesonid ist ein Glucocorticoid der zweiten Generation mit niedriger systemischer Absorption. Es wird als entzündungshemmendes Mittel in der Behandlung von Asthma, Rhinitis und entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt. Es hemmt die Expression von Chemokin-mRNA und die Produktion von Eotaxin und RANTES-Protein in primären humanen bronchialen Epithelzellen. Budesonid ist derzeit in den klinischen Studien zur Prävention von Lungenkrebs. Es zeigt bei Mäusen hemmende Wirkung auf die Benzo[a]pyren-induzierte Karzinogenese der Lunge.
    Ein Glucocorticoid der zweiten Generation mit niedriger systemischer Absorption; entzündungshemmend; Es hemmt die Expression von Chemokin-mRNA und die Produktion von Eotaxin und RANTES-Protein
    Packaging
    Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Health hazardExclamation mark
    Signalwort
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
    Zielorgane
    Adrenal gland
    Lagerklasse
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Was ist los?
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)