Wichtige Dokumente
BCR290
2,3,3′-Trichlor-biphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
InChIKey
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR290
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)