Fortfahren mit
ARK2209
Methylamin
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Synonym(e):
Monomethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.06
UNSPSC Code:
46182005
Beilstein/REAXYS Number:
741851
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
autoignition temp.
806 °F
expl. lim.
4.9-20.8 %
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
534102395048426466
Methylamin 33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
SAFC
ARK2209
Methylamin
description
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
description
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
description
2.0 M in methanol
description
40 wt. % in H2O
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
1.07 (vs air)
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
2.07 psi ( 20 °C), 10.86 psi ( 55 °C)
vapor pressure
659 mmHg ( 40 °C), 280 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
4.9-20.8 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
mp
-93 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
bp
-6.3 °C (lit.)
bp
-
bp
40 °C
bp
48 °C
autoignition temp.
806 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
806 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-9.0 °F - closed cup
flash_point_c
-22.8 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)