Merck
A0220000
Aciclovir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acycloguanosin, 9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-guanin, Acyclovir
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acyclovir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChIKey
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Aciclovir EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Adalbert Krawczyk et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6760-6765 (2013-04-10)
Despite the availability of antiviral chemotherapy, herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) infections remain a severe global health problem. Of particular concern is the growing incidence of drug resistance in immunocompromised patients, which stresses the urgency
Monique van Velzen et al.
The Journal of infectious diseases, 208(9), 1359-1365 (2013-08-01)
Long-term acyclovir (ACV) prophylaxis, recommended to prevent recurrent herpes simplex virus type 1 (HSV-1) ocular disorders, may pose a risk for ACV-refractory disease due to ACV resistance. We determined the effect of ACV prophylaxis on the prevalence of corneal ACV-resistant
Sonia Burrel et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 58(1), 321-324 (2013-06-05)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a leading cause of corneal blindness. Acyclovir (ACV) constitutes the standard treatment of HSV infections including herpetic keratitis (HK). HSV resistance to ACV is mainly described in immunocompromised patients. We describe two cases
Daniel S Owers et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD005133-CD005133 (2013-03-02)
Cytomegalovirus (CMV) is a significant cause of morbidity and mortality in solid organ transplant recipients. Pre-emptive treatment of patients with CMV viraemia using antiviral agents has been suggested as an alternative to routine prophylaxis to prevent CMV disease. This is
Swetha G Pinninti et al.
Pediatric clinics of North America, 60(2), 351-365 (2013-03-14)
Neonatal herpes simplex virus infections are uncommon, but because of the morbidity and mortality associated with the infection they are often considered in the differential diagnosis of ill neonates. The use of polymerase chain reaction for diagnosis of central nervous
Questions
  1. How can I dissolve aciclovir?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solubility of this product has not been determined. However, the research grade product, A4669, is soluble in water at 0.7 mg/mL, 1M HCl at 50 mg/mL, and DMSO at 7mg/mL.