Merck
96446
Supelco
N,N′-(Propan-13C3)-1,2-Diyldibenzamid-1-15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C14H1815NNO2
Molekulargewicht:
286.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.0%
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH2][15NH]C(C1=CC=CC=C1)=O)NC(C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-13(19-17(21)15-10-6-3-7-11-15)12-18-16(20)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/i1+1,12+1,13+1,18+1
InChIKey
YHRGPZZLWDLNKT-WHOHSOHCSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)