Merck
95447
Bis[tris(4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl)phosphin]palladium(II)-Dichlorid
technical, ≥80% (AAS)
Synonym(e):
Bis-[tris-(4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-phenyl)-phosphin]-palladium(II)-dichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C96H48Cl2F102P2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3378.52
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Level
assay
≥80% (AAS)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
175-180 °C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(cc1)P(c2ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc2)c3ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc4ccc(cc4)P(c5ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc5)c6ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc6
InChI
1S/2C48H24F51P.2ClH.Pd/c2*49-25(50,28(55,56)31(61,62)34(67,68)37(73,74)40(79,80)43(85,86)46(91,92)93)16-13-19-1-7-22(8-2-19)100(23-9-3-20(4-10-23)14-17-26(51,52)29(57,58)32(63,64)35(69,70)38(75,76)41(81,82)44(87,88)47(94,95)96)24-11-5-21(6-12-24)15-18-27(53,54)30(59,60)33(65,66)36(71,72)39(77,78)42(83,84)45(89,90)48(97,98)99;;;/h2*1-12H,13-18H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
KONKDVXTNQEYIF-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
711071208671741248
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥80% (AAS)
assay
97%
assay
98%
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
175-180 °C
mp
220-225 °C
mp
-
mp
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
General description
enthält bis zu 20% Tri-(4-(1H,1H,2H,2H-perfluordecyl)-phenyl)-phosphinoxid
Application
Katalysator für Stille- und Suzuki-Kupplung in Fluor-Zweiphasensystemen (FBS)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Perfluoro-tagged Pd complexes as catalysts for Stille couplings in a fluorous biphasic system[1]; Palladium-catalyzed Suzuki couplings
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Osswald et al.
Tetrahedron Letters, 42, 2965-2965 (2001)
Repetitive Application of Perfluoro-Tagged Pd Complexes for Stille Couplings in a Fluorous Biphasic System This work was supported by Fluka (Buchs) and Byk Gulden Pharmaceuticals (Konstanz). S.S. thanks Fluka for financial support. We would also thank Priv.-Doz. Dr. C. Rücker for help in the preparation of the manuscript.
Schneider et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 39(22), 4142-4145 (2000-11-28)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95447-500MG-F04061832020570
95447-100MG-F04061832020563