Wichtige Dokumente
94348
N-(3-Phenylpropionyl)-glycin
analytical standard
Synonym(e):
2-[(3-Phenylpropionyl)-amino]-essigsäure, 3-Phenylpropionylglycin, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)-glycin, N-(3-Phenylpropanoyl)-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
YEIQSAXUPKPPBN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)