Wichtige Dokumente
937061
(t-Bu)PhCPhos Pd G4 ChemBeads
![New Product new](/static/new_product_badge.png)
Synonym(e):
Palladium, [2′-[(1,1-dimethylethyl)phenylphosphino-κP]-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC] ChemBeads
About This Item
Form
beads
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
, 4-6 wt. % (loading)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(N(C)C)=CC=C2)=C2N(C)C)C3=CC=CC=C3)(C)C.[MsO][Pd]4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6N4C
InChI
InChI=1S/C26H33N2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
InChIKey
FPQCIPMUSOPSSB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
For general uses, product is also available in powdered form 900533
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)