Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
48-52 °C
format
neat
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)Oc2ccc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-10-5-6-11(14)12(15)7-10/h1-7H
InChI key
YALAYFVVZFORPV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format single component solution | format single component solution |
| mp 48-52 °C | mp - | mp - | mp - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 91408-10MG | 04061833986653 |