91403
Isovaleryl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-isovalerylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤12% water (calculated from elemental analysis)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1
InChIKey
IGQBPDJNUXPEMT-SNVBAGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?